Arsen(II)sulfid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

519111-25G
SIAL519111-25GEA 229 EUR
SIAL519111-25G
Arsen(II)sulfid, Sigma-Aldrich®
Arsen(II)sulfid
Formel: As₂S₂
Siedepunkt: 565 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 360 °C
Dichte: 3,5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00049841
CAS-Nummer: 1303-32-8
UN: 1557
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00834

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR