2-Fluor-6-iodbenzonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

519359-5G
SIAL519359-5GEA 122 EUR
SIAL519359-5G
2-Fluor-6-iodbenzonitril, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-6-iodbenzonitril
Formel: C₇H₃FIN
Molecular Weight: 247,01 g/mol
Siedepunkt: 281 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48,5…50.5 °C
MDL: MFCD00015478
CAS-Nummer: 79544-29-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR