1-Fluor-3-ethinylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Ethinyl-3-fluorbenzol, (3-Fluorphenyl)acetylen, (3-Fluorphenyl)ethin
519405-5G
SIAL519405-5GEA
63.8
EUR
SIAL519405-5G
1-Fluor-3-ethinylbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Fluor-3-ethinylbenzol
Formel:
C₈H₅F Molecular Weight: 120.13 g/mol |
MDL:
MFCD03093798 CAS-Nummer: 2561-17-3 |