3-Ethinylanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Methoxy-3-ethinylbenzol, 1-Ethinyl-3-methoxybenzol, (3-Methoxyphenyl)acetylen, (3-Methoxyphenyl)ethin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
519413-5G
SIAL519413-5GEA
243
EUR
SIAL519413-5G
3-Ethinylanisol, Sigma-Aldrich®
3-Ethinylanisol
Formel:
C₉H₈O Molecular Weight: 132,16 g/mol |
MDL:
MFCD00160810 CAS-Nummer: 768-70-7 |