2,2-Diethoxypropan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Acetondiethylacetal

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

519618-25G
SIAL519618-25GEA 254 EUR
SIAL519618-25G
2,2-Diethoxypropan, Sigma-Aldrich®
2,2-Diethoxypropane
Formel: C₇H₁₆O₂
Molecular Weight: 132,2 g/mol
Siedepunkt: 61 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,826 g/cm³ (18 °C)
MDL: MFCD00009224
CAS-Nummer: 126-84-1
EINECS: 204-808-6
UN: 3271
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR