5-Brom-2-fluorpyridin ≥99%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

520438-5G
SIAL520438-5GEA 56.2 EUR
SIAL520438-5G
5-Brom-2-fluorpyridin ≥99%, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-fluorpyridin
Formel: C₅H₃BrFN
Molecular Weight: 175,99 g/mol
Siedepunkt: 162…164 °C (750 mmHg) (Lit.)
Schmelzpunkt: 71 °C
Dichte: 1,71 g/mL (25 °C) (Lit.)
MDL: MFCD01863742
CAS-Nummer: 766-11-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR