2-Brom-6-methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
520535-5ML
SIAL520535-5MLEA
73.3
EUR
SIAL520535-5ML
2-Brom-6-methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-6-methoxypyridine
Formel:
C₆H₆BrNO Molecular Weight: 188,02 g/mol |
MDL:
MFCD00088345 CAS-Nummer: 40473-07-2 |