Dibutylbis(2,4-pentandionato-O,O')zinn, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
520586-500ML
SIAL520586-500MLEA
383
EUR
SIAL520586-500ML
Dibutylbis(2,4-pentandionato-O,O')zinn, Sigma-Aldrich®
Dibutylbis(2,4-pentandionato-O,O')zinn
Formel:
C₁₈H₃₂O₄Sn |
MDL:
MFCD00077994 CAS-Nummer: 22673-19-4 EINECS: 245-152-0 |