Platin(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Platinum dichloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
520632-1G 520632-5G
SIAL520632-1GEA 465 EUR
SIAL520632-1G SIAL520632-5G
Platin(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Platin(II)chlorid
Formel: Cl₂Pt
Molecular Weight: 265.99 g/mol
Schmelzpunkt: 581
Dichte: 6.05 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011181
CAS-Nummer: 10025-65-7
EINECS: 233-034-1
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,07687