Iridium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
520721-1G
SIAL520721-1GEA
308
EUR
SIAL520721-1G
Iridium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Iridium(III)chlorid
Formel:
Cl₃Ir Molecular Weight: 298,58 g/mol Dichte: 5,3 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011063 CAS-Nummer: 10025-83-9 EINECS: 233-044-6 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 12,05101 |