Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydrogentetrachloroaurat(III) Trihydrat, Tetrachlorgoldsäure Trihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
520918-1G
520918-25G
520918-5G
SIAL520918-1GEA
231
EUR
SIAL520918-1G
SIAL520918-25G
SIAL520918-5G
Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat
Formel:
HAuCl₄·3H₂O Molecular Weight: 393.83 g/mol Schmelzpunkt: 30 Dichte: 3.9 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149904 CAS-Nummer: 16961-25-4 EINECS: 240-948-4 UN: 3260 ADR: 8 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...