2-Brombenzaldehyddiethylacetal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Brom-α,α-diethoxytoluol, 1-Brom-2-(diethoxymethyl)benzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
520942-50ML
SIAL520942-50MLEA
137
EUR
SIAL520942-50ML
2-Brombenzaldehyddiethylacetal, Sigma-Aldrich®
2-Brombenzaldehyddiethylacetal
Formel:
C₁₁H₁₅BrO₂ Molecular Weight: 259,14 g/mol |
MDL:
MFCD01075696 CAS-Nummer: 35822-58-3 |