1-Butyl-4-ethinylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Ethinyl-1-butylbenzol, (4-Butylphenyl)ethin, 4-Butyl-1-ethinylbenzol, (4-Butylphenyl)acetylen, 1-Ethinyl-4-butylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
521086-5G
SIAL521086-5GEA
60.5
EUR
SIAL521086-5G
1-Butyl-4-ethinylbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-4-ethinylbenzol
Formel:
C₁₂H₁₄ Molecular Weight: 158,24 g/mol |
MDL:
MFCD00173885 CAS-Nummer: 79887-09-5 |