2-(Methylthio)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2-(Methylthio)phenyl)boronic acid, 2-(Methylthio)benzeneboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
521248-10G
SIAL521248-10GEA
88.1
EUR
SIAL521248-10G
2-(Methylthio)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-(Methylthio)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₂S Molecular Weight: 168,02 g/mol |
MDL:
MFCD01318165 CAS-Nummer: 168618-42-6 |