3-(Trimethylsilylethinyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyridine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
521264-5G
SIAL521264-5GEA
55.2
EUR
SIAL521264-5G
3-(Trimethylsilylethinyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
3-(Trimethylsilylethinyl)pyridin
Formel:
C₁₀H₁₃NSi Molecular Weight: 175,31 g/mol |
MDL:
MFCD01863744 CAS-Nummer: 80673-00-3 |