Tantaltris(diethylamido)-tert-butylimid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
521280-5ML
SIAL521280-5MLEA
500
EUR
SIAL521280-5ML
Tantaltris(diethylamido)-tert-butylimid, Sigma-Aldrich®
Tantaltris(diethylamido)-tert-butylimid
Formel:
C₁₆H₃₉N₄Ta |
MDL:
MFCD02684506 CAS-Nummer: 169896-41-7 |