2,4-Dichlorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,4-Dichlorbenzolboronsäure, Dihydroxy(2,4-dichlorphenyl)boran, (2,4-Dichlorphenyl)metaborsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
521388-5G
SIAL521388-5GEA
41.5
EUR
SIAL521388-5G
2,4-Dichlorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BCl₂O₂ Molecular Weight: 190,82 g/mol |
MDL:
MFCD00013930 CAS-Nummer: 68716-47-2 |