4-Methyl-3-nitrophenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(4-Methyl-3-nitrophenyl)boronic acid, 4-Methyl-3-nitrobenzeneboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
521477-1G
SIAL521477-1GEA
62.4
EUR
SIAL521477-1G
4-Methyl-3-nitrophenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-3-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BNO₄ Molecular Weight: 180,96 g/mol |
MDL:
MFCD00191550 CAS-Nummer: 80500-27-2 |