1-Chlor-6-iodhexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
521582-10G
SIAL521582-10GEA
112
EUR
SIAL521582-10G
1-Chlor-6-iodhexan, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-6-iodhexan
Formel:
C₆H₁₂ClI Molecular Weight: 246,52 g/mol |
MDL:
MFCD00039417 CAS-Nummer: 34683-73-3 EINECS: 252-144-0 |