(R)-3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(3-methoxyphenyl)propanoic acid
52169-500MG-F
SIAL52169-500MG-FEA
350
EUR
SIAL52169-500MG-F
(R)-3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
(R)-3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₅H₂₁NO₅ Molecular Weight: 295,34 g/mol |
MDL:
MFCD03427937 CAS-Nummer: 500788-86-3 |