6-Ethoxy-2-naphthalinboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(6-Ethoxynaphthalen-2-yl)boronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
521906-5G
SIAL521906-5GEA
291
EUR
SIAL521906-5G
6-Ethoxy-2-naphthalinboronsäure, Sigma-Aldrich®
6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid
Formel:
C₁₂H₁₃BO₃ Molecular Weight: 216,04 g/mol |
MDL:
MFCD03427009 CAS-Nummer: 352525-98-5 |