1,8-Dihydroxy-4,5-dinitro-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,8-Dihydroxy-4,5-dinitroanthraquinone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
522546-5G
SIAL522546-5GEA
39.2
EUR
SIAL522546-5G
1,8-Dihydroxy-4,5-dinitro-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
1,8-Dihydroxy-4,5-dinitro-9,10-anthrachinon
Formel:
C₁₄H₆N₂O₈ Molecular Weight: 330,21 g/mol |
MDL:
MFCD00019149 CAS-Nummer: 81-55-0 EINECS: 201-360-3 |