2-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
522554-5G
SIAL522554-5GEA 210 EUR
SIAL522554-5G
2-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₇BO₃
Molecular Weight: 220.08 g/mol
MDL: MFCD02093754
CAS-Nummer: 269409-97-4