2',6'-Dichlor-3'-fluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
522945-5G
SIAL522945-5GEA
64.8
EUR
SIAL522945-5G
2',6'-Dichlor-3'-fluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
2',6'-Dichlor-3'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₅Cl₂FO Molecular Weight: 207,03 g/mol |
MDL:
MFCD02093760 CAS-Nummer: 290835-85-7 |