Platin(II)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Platin(II)-bis(2,4-pentandionato-O,O'), Platin(II)-2,4-pentandionat, Bis(2,4-pentandionato-O,O')platin(II), Di(2,4-pentandionato-O,O')platin(II)

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

523038-1G
SIAL523038-1GEA 648 EUR
SIAL523038-1G
Platin(II)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Platin(II)acetylacetonat
Formel: C₁₀H₁₄O₄Pt
Molecular Weight: 393,3 g/mol
Schmelzpunkt: 250…252 °C
Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000028
CAS-Nummer: 15170-57-7
EINECS: 239-223-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR