5-Fluor-o-anisaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Fluor-2-anisaldehyd, 5-Fluor-2-methoxybenzaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
523100-1G
SIAL523100-1GEA
25
EUR
SIAL523100-1G
5-Fluor-o-anisaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Fluor-o-anisaldehyd
Formel:
C₈H₇FO₂ Molecular Weight: 154,14 g/mol |
MDL:
MFCD00143458 CAS-Nummer: 19415-51-1 |