2-(Methylthio)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
523119-5G
SIAL523119-5GEA 272 EUR
SIAL523119-5G
2-(Methylthio)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-(Methylthio)benzaldehyde
Formel: C₈H₈OS
MDL: MFCD00196822
CAS-Nummer: 7022-45-9