3-Chlor-2-methylanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Chloro-6-methoxytoluene, 1-Chloro-3-methoxy-2-methylbenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
523232-10G
SIAL523232-10GEA
121
EUR
SIAL523232-10G
3-Chlor-2-methylanisol, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-2-methylanisol
Formel:
C₈H₉ClO Molecular Weight: 156,61 g/mol |
MDL:
MFCD00070772 CAS-Nummer: 3260-88-6 EINECS: 221-862-6 |