4-Iodbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(4-Iodophenyl)methanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
523496-5G
SIAL523496-5GEA
115
EUR
SIAL523496-5G
4-Iodbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-Iodbenzylalkohol
Formel:
C₇H₇IO Molecular Weight: 234,04 g/mol |
MDL:
MFCD01732720 CAS-Nummer: 18282-51-4 |