2,3-Dichlorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
(2,3-Dichlorophenyl)methanol
523526-5G
SIAL523526-5GEA
32.7
EUR
SIAL523526-5G
2,3-Dichlorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichlorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₆Cl₂O Molecular Weight: 177,03 g/mol |
MDL:
MFCD00238581 CAS-Nummer: 38594-42-2 |