Cetrimoniumchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

52366-10G 52366-50G
SIAL52366-10GEA 191 EUR
SIAL52366-10G SIAL52366-50G
Cetrimoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Cetrimoniumchlorid
Formel: C₁₉H₄₂ClN
Schmelzpunkt: 232…233 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011773
CAS-Nummer: 112-02-7
EINECS: 203-928-6
UN: 3077
ADR: 9,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR