4-(Trimethylsilyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(4-(Trimethylsilyl)phenyl)boronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
523674-5G
SIAL523674-5GEA
158
EUR
SIAL523674-5G
4-(Trimethylsilyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-(Trimethylsilyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₅BO₂Si Molecular Weight: 194,1100 g/mol |
MDL:
MFCD00093348 CAS-Nummer: 17865-11-1 |