2,6-Naphthalindicarbonsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Naphthalin-2,6-dicarbonsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

523763-5G
SIAL523763-5GEA 85.4 EUR
SIAL523763-5G
2,6-Naphthalindicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
2,6-Naphthalindicarbonsäure
Formel: C₁₂H₈O₄
Molecular Weight: 216,19 g/mol
Siedepunkt: 422 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 366…368 °C
MDL: MFCD00004105
CAS-Nummer: 1141-38-4
EINECS: 214-527-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR