2,5-Dichlorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
523917-5G
SIAL523917-5GEA
54.4
EUR
SIAL523917-5G
2,5-Dichlorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichlorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄Cl₂O Molecular Weight: 175,01 g/mol |
MDL:
MFCD00156140 CAS-Nummer: 6361-23-5 EINECS: 228-832-1 |