2,5-Dichlor-4-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
524204-10G
SIAL524204-10GEA 160 EUR
SIAL524204-10G
2,5-Dichlor-4-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichlor-4-nitroanilin
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Molecular Weight: 207,02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025157
CAS-Nummer: 6627-34-5
EINECS: 229-591-5
UN: 2237
ADR: 6.1,III