Methyldiphenylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-Methyl-N-phenylaniline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
524212-25G
SIAL524212-25GEA
185
EUR
SIAL524212-25G
Methyldiphenylamin, Sigma-Aldrich®
Methyldiphenylamin
Formel:
C₁₃H₁₃N Molecular Weight: 183,25 g/mol |
MDL:
MFCD00041900 CAS-Nummer: 552-82-9 EINECS: 209-023-2 |