2-Amino-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-(tert-Butyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
524409-5G
SIAL524409-5GEA
87.4
EUR
SIAL524409-5G
2-Amino-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol
Formel:
C₆H₁₁N₃S Molecular Weight: 157,24 g/mol |
MDL:
MFCD00040403 CAS-Nummer: 39222-73-6 EINECS: 254-364-2 |