3,5-Dinitro-o-toluamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,5-Dinitro-2-methylbenzoesäureamid, 3,5-Dinitro-o-tolylsäureamid, Dinitolmid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
524417-50G
SIAL524417-50GEA 165 EUR
SIAL524417-50G
3,5-Dinitro-o-toluamid, Sigma-Aldrich®
3,5-Dinitro-o-toluamid
Formel: C₈H₇N₃O₅
Molecular Weight: 225,16 g/mol
Schmelzpunkt: 180 °C
MDL: MFCD00072065
CAS-Nummer: 148-01-6
EINECS: 205-706-4
Merck Index: 12,03321