2,3,5-Trifluorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
524697-5G
SIAL524697-5GEA
165
EUR
SIAL524697-5G
2,3,5-Trifluorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Trifluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₄BF₃O₂ Molecular Weight: 175,9 g/mol |
MDL:
MFCD01863166 CAS-Nummer: 247564-73-4 |