2-Methoxy-4-nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
524751-5G
SIAL524751-5GEA
34.5
EUR
SIAL524751-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-4-nitrobenzonitril
Formel:
C₈H₆N₂O₃ Molecular Weight: 178,15 g/mol |
MDL:
MFCD02093781 CAS-Nummer: 101084-96-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |