2,4,5-Trifluor-3-methoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Moxidectin Impurity 5, 3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
524824-5G
SIAL524824-5GEA
32
EUR
SIAL524824-5G
2,4,5-Trifluor-3-methoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,4,5-Trifluor-3-methoxybenzoesäure
Formel:
C₈H₅F₃O₃ Molecular Weight: 206,12 g/mol |
MDL:
MFCD00153201 CAS-Nummer: 112811-65-1 |