4-Aminoindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Indol-4-ylamin, 4-Indolamin, 4-Amino-1H-indol
525022-500MG
SIAL525022-500MGEA
129
EUR
SIAL525022-500MG
4-Aminoindol, Sigma-Aldrich®
4-Aminoindol
Formel:
C₈H₈N₂ Molecular Weight: 132,16 g/mol Schmelzpunkt: 108 °C |
MDL:
MFCD01076559 CAS-Nummer: 5192-23-4 |