1H-Pyrazol-4-boronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
525057-1G
525057-5G
SIAL525057-1GEA
49.9
EUR
SIAL525057-1G
SIAL525057-5G
1H-Pyrazol-4-boronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
1H-Pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel:
C₉H₁₅BN₂O₂ |
MDL:
MFCD03453063 CAS-Nummer: 269410-08-4 |