4-Chlor-2-methoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(4-Chloro-2-methoxyphenyl)methanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
525715-5G
SIAL525715-5GEA
116
EUR
SIAL525715-5G
4-Chlor-2-methoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-2-methoxybenzylalkohol
Formel:
C₈H₉ClO₂ Molecular Weight: 172,61 g/mol |
MDL:
MFCD02683547 CAS-Nummer: 55685-75-1 |