trans-2-Aminocyclopentanol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
525863-5G
SIAL525863-5GEA
234
EUR
SIAL525863-5G
trans-2-Aminocyclopentanol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
trans-2-Aminocyclopentanol Hydrochlorid
Formel:
C₅H₁₂ClNO Molecular Weight: 137,607 g/mol |
MDL:
MFCD02683551 CAS-Nummer: 31775-67-4 |