trans-2-(4-Biphenyl)vinylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(E)-(2-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)vinyl)boronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
526045-1G
SIAL526045-1GEA
107
EUR
SIAL526045-1G
trans-2-(4-Biphenyl)vinylboronsäure, Sigma-Aldrich®
trans-2-(4-Biphenyl)vinylboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₃BO₂ Molecular Weight: 224,600 g/mol |
MDL:
MFCD04974059 CAS-Nummer: 352530-23-5 |