Diethyl(4-chlorbenzyl)phosphonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Diethyl 4-chlorobenzylphosphonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
526061-10G
SIAL526061-10GEA
73.7
EUR
SIAL526061-10G
Diethyl(4-chlorbenzyl)phosphonat, Sigma-Aldrich®
Diethyl(4-chlorbenzyl)phosphonat
Formel:
C₁₁H₁₆ClO₃P Molecular Weight: 262,67 g/mol |
MDL:
MFCD00051568 CAS-Nummer: 39225-17-7 EINECS: 254-365-8 |