5-Fluorsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
526274-1G
SIAL526274-1GEA
67.2
EUR
SIAL526274-1G
5-Fluorsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Fluorsalicylaldehyd
Formel:
C₇H₅FO₂ Molecular Weight: 140,11 g/mol |
MDL:
MFCD01090997 CAS-Nummer: 347-54-6 |