2-Chlor-3,6-difluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
526428-5G
SIAL526428-5GEA
99.6
EUR
SIAL526428-5G
2-Chlor-3,6-difluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃ClF₂O Molecular Weight: 176,55 g/mol |
MDL:
MFCD01631443 CAS-Nummer: 261762-39-4 |