2,4,5-Trimethylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
526444-5G
SIAL526444-5GEA
87.7
EUR
SIAL526444-5G
2,4,5-Trimethylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,4,5-Trimethylbenzoic acid
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164,2 g/mol |
MDL:
MFCD00075863 CAS-Nummer: 528-90-5 |